Kluczowe dokumenty
790796
Zinc benzylsulfinate
Synonim(y):
Zinc benzylsulfinate, Baran BNS Reagent
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Alkylations
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: diversification reagent
mp
56 °C (Decomposition)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(O[Zn]OS(CC1=CC=CC=C1)=O)CC2=CC=CC=C2
InChI
1S/2C7H8O2S.Zn/c2*8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H,6H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
AHSIXHPQMGLVIG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.