Kluczowe dokumenty
ALD00404
4-Cyanophenyl Sulfofluoridate
95% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4FNO3S
Masa cząsteczkowa:
201.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95% (GC)
Formularz
solid
mp
36-41 °C
ciąg SMILES
FS(OC1=CC=C(C#N)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-13(10,11)12-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Klucz InChI
QVLLNLVBRUJXHZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Poniższy fluorosiarczan arylu może być wykorzystany jako partner sprzęgania krzyżowego w reakcjach Suzuki-Miyaura. Standardowe warunki reakcji dla tych katalizowanych palladem formacji wiązań C-C są wolne od ligandów i mogą być prowadzone w wodzie, w temperaturze pokojowej i nie są wrażliwe na powietrze.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00404-500MG | 4061833233139 |