Merck
A70704
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(−)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
99%
Synonim(y):
D-(−)-threo-2-Amino-1-(p-nitrophenyl)-1,3-propanediol, Chloramphenicol base
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NH2)CH(C6H4NO2)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]25/D −30°, c = 1 in 6 M HCl
mp
163-165 °C (lit.)
ciąg SMILES
N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m1/s1
Klucz InChI
OCYJXSUPZMNXEN-RKDXNWHRSA-N
Zastosowanie
(1R,2R)-(-)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol may be used in the preparation of (1R,2R)-(-)-2-dimethylamino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol via N,N-dimethylation. It may also be used as a starting material to synthesize (1R,2R)-1,3-diacetoxy-1-(4-nitrophenyl)-2-propylisothioeyanate [(R,R)-DANI].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of new isothiocyanate-based chiral derivatizing agent for amino acids.
Peter M, et al.
Chromatographia, 50(5-6), 373-375 (1999)
(1R, 2R)-(-)-2-Dimethylamino-1-(4-nitrophenyl)-1, 3-propanediol/l-proline cocatalyzed enantioselective Morita-Baylis-Hillman reaction.
Tang H, et al.
Catalysis Communications, 8(11), 1811-1814 (2007)
W A Korfmacher et al.
Journal of chromatographic science, 28(5), 236-238 (1990-05-01)
The thermospray (TS) liquid chromatographic-mass spectrometric analysis of the antibiotic chloramphenicol and three related compounds is presented. The three additional compounds are dehydrochloramphenicol, aminodehydrochloramphenicol, and nitrophenylaminopropanediol. Baseline separation of the four compounds is achieved. The TS mass spectrum of each
Induced synthesis of phosphatases in Anacystis nidulans by p-NO2-phenylserinal.
M L Muñoz-Calvo et al.
The Journal of antibiotics, 33(5), 520-522 (1980-05-01)
D K Zheng et al.
Yao xue xue bao = Acta pharmaceutica Sinica, 25(6), 430-434 (1990-01-01)
Threo (-) or (+)-1-(p-nitrophenyl)-1,3-dihydroxypropylamine-2 was found to be a useful resolving agent for racemic gossypol. The optical and chemical stability of the condensate of enantiomeric gossypols with the titled amine and the great difference in the Rf values on TLC