About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
144-145 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc2c(ccc3ccccc23)c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)13-8-9-16-14(10-13)7-6-12-4-2-3-5-15(12)16/h2-10H,1H3
Klucz InChI
CWILMKDSVMROHT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)