Merck
A19407
Sigma-Aldrich
3-Acetylphenanthrene
technical grade, 90%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
powder
mp
67-71 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc2ccc3ccccc3c2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)14-9-8-13-7-6-12-4-2-3-5-15(12)16(13)10-14/h2-10H,1H3
Klucz InChI
JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Remainder 2-acetylphenanthrene
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics