Merck
399019
Sigma-Aldrich
6′-Methoxy-2′-acetonaphthone
98%
Synonim(y):
1-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)ethanone, 2-Acetyl-6-methoxynaphthalene, NSC 105564
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC10H6COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
107-109 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)=O
InChI
1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
GGWCZBGAIGGTDA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
6′-metoksy-2′-acetonafton (kwas 6-metoksy-2-naftylooctowy) jest metabolitem nabumetonu, fototoksycznego niesteroidowego leku przeciwzapalnego.1
6′-metoksy-2′-acetonafton jest odpowiedni do stosowania w syntezie kwasu 6-metoksy-2-naftylooctowego. Może być stosowany do przygotowania fluorogenicznych czujników aldolowych.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Boscá et al.
Photochemistry and photobiology, 71(2), 173-177 (2000-02-25)
Nabumetone is a phototoxic nonsteroidal antiinflammatory drug used for the treatment of osteoarthritis. However, nabumetone is considered a prodrug with its metabolite 6-methoxy-2-naphthylacetic acid the active form. Photophysical and photochemical studies on this metabolite have been undertaken. It undergoes photodecarboxylation
M Nobilis et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 32(4-5), 641-656 (2003-08-06)
The disposition of the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) nabumetone after a single oral dose administration of nabumetone tablets to humans and minipigs was investigated. Nabumetone is a prodrug, which is metabolized in the organism to the principal pharmacodynamically active metabolite
B List et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(26), 15351-15355 (1998-12-23)
The synthesis of novel fluorogenic retro-aldol substrates for aldolase antibody 38C2 is described. These substrates are efficiently and specifically processed by antibody aldolases but not by natural cellular enzymes. Together, the fluorogenic substrates and antibody aldolases provide reporter gene systems