Merck
94195
Sigma-Aldrich
10-Undecyn-1-ol
≥95.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
Beilstein:
1702764
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457
gęstość
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h1,12H,3-11H2
Klucz InChI
YUQZOUNRPZBQJK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)