Kluczowe dokumenty
936006
Sigma-Aldrich
Sodium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solution
greener alternative
in ethylene carbonate, dimethyl carbonate, 1.0 M NaTFSI in EC/DMC=50/50 (v/v), battery grade
Synonim(y):
1,0 M NaTFSI w elektrolicie EC/DMC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352600
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
solution
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
0.95-1.05 M (NaPF6)
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Roztwór bis(trifluorometanosulfonylo)imidku sodu w węglanie etylenu i węglanie dimetylu, 1,0 M NaTFSI w EC/DMC=50/50 (v/v) jest klarownym roztworem bis(trifluorometanosulfonylo)imidku sodu klasy bateryjnej (NaTfSI) rozpuszczonym w dwuskładnikowej mieszaninie EC/DMC=50/50 (v/v).
Zastosowanie
Głównym zastosowaniem 1,0 M NaTFSI w EC/DMC=50/50 (v/v), klasy akumulatorowej jest elektrolit do akumulatorów sodowo-jonowych. Elektrolity oparte na NaTFSI mają przewagę nad elektrolitami opartymi na NaPF6, ponieważ są mniej wrażliwe na hydrolizę, bezpieczniejsze w obsłudze i bardziej stabilne termicznie i elektrochemicznie. NaTFSI oferuje lepszą stabilność termiczną w porównaniu do NaPF6 i NaBF4 oraz wyższą przewodność niż NaTfO. Mieszanka węglanu etylenu i węglanu dimetylu zapewnia niską lepkość i dobrą zwilżalność większości separatorów poliolefinowych[1,2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)