Kluczowe dokumenty
936014
Sigma-Aldrich
Sodium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide solution
greener alternative
in ethylene carbonate, dimethylcarbonate, and ethylmethylcarbonate, 1.0 M NaTFSI in EC/DMC/EMC=1:1:1 (v/v/v), battery grade
Synonim(y):
1,0 M NaTFSI w elektrolicie EC/DMC/EMC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352600
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
solution
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
0.95-1.10 M (NaPF6)
zanieczyszczenia
≤100 ppm H2O
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Roztwór bis(trifluorometanosulfonylo)imidku sodu klasy akumulatorowej w węglanie etylenu, węglanie dimetylu i węglanie etylu jest klarownym roztworem składającym się ze stosunku objętościowego 1:1:1 trzech rozpuszczalników organicznych - węglanu etylenu (EC), węglanu dimetylu (DMC) i węglanu etylu metylu (EMC) - oraz 1,0 M stężenia bis(trifluorometanosulfonylo)imidku sodu (NaTFSI) jako soli elektrolitu.
Zastosowanie
Głównym zastosowaniem 1,0 M NaTFSI w EC/DMC/EMC=1:1:1 (v/v/v), klasy akumulatorowej jest elektrolit do akumulatorów sodowo-jonowych. Oferujemy najwyższej jakości elektrolit z kontrolowaną zawartością zanieczyszczeń, w tym wody, kwasu i metali śladowych. Wiadomo, że węglan etylenu (EC) tworzy stabilną, przewodzącą stałą interfazę elektrolitu (SEI) z wieloma materiałami katodowymi i anodowymi, w tym z twardym węglem i tlenkami metali sodu Węglan etylu metylu (EMC) i węglan dimetylu (DMC) mają niższe lepkości i temperatury topnienia niż EC, a po zmieszaniu z EC dają elektrolit o dobrej równowadze między pożądanymi właściwościami elektrochemicznymi, wysoką stałą dielektryczną i niską lepkością.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
936014-50ML4065270662576