Kluczowe dokumenty
934909
Sigma-Aldrich
Electrode
greener alternative
Flat Concentric 1cm2
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.21
opis
Electrode coating: Au 3 µin
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
substrate (FR4)
Średnica
1 mm , Outer pad
2 mm , Inner pad
9.2 mm , Outer edge
electrode surface area
1 cm2
rozmiar
49 × 16 × 1.6 mm
masa
2.323 g
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Nasza płaska elektroda kołowa ma powierzchnię 4 cm2, jest pokryta złotem, stabilna chemicznie, biokompatybilna i trwała. Jej główne zastosowania obejmują: Czujniki; Siłowniki; Charakteryzacja biomateriałów; Chemia fizyczna; Elektrochemia.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Nadaje się do zastosowań w elektrochemii, czujnikach, siłownikach, charakteryzacji biomateriałów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)