GF28732743
Quartz - fused
tube, outside diameter 12.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
SI617260
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 287-327-43
Długość
200 mm
śr. zewn.
12.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)