Kluczowe dokumenty
LS100-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
LS100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NB.61
Materiały
silica coating (SiO2)
opis
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Właściwości
electrode large serpentine
producent / nazwa handlowa
LS100
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
rozmiar elektrody
10 nm , chrome
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)