Kluczowe dokumenty
17289
Supelco
Polyamide on TLC-PET-foils
suitable for thin layer chromatography (TLC), with fluorescent indicator 254 nm, PET foils
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Formularz
PET foils
jakość
with fluorescent indicator 254 nm
Właściwości
binder Proprietary
fluorescent indicator
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
100 μm
wielkość cząstki
20 μm
Zastosowanie
Poliamid na folii TLC-PET może być stosowany w chromatografii TLC, LPLC, chromatografii papierowej i na podłożu z folii PET.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)