Kluczowe dokumenty
934925
Sigma-Aldrich
Electrode
greener alternative
Thin Film Flexible Polyimide, Circle
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
opis
Electrode coating: Au 3 µin
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
substrate (Polyimide)
electrode diam.
8 mm
rozmiar
36 × 90 × 0.08 mm
masa
0.355 g
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Nasze cienkowarstwowe elastyczne (TFF) poliimidowe elektrody kołowe są pokryte złotem, stabilne chemicznie, biokompatybilne i trwałe. Folia łączy się z interfejsem sprzętowym, który może komunikować się z komputerem. Główne zastosowania obejmują: Charakterystykę materiałów energetycznych; Czujniki; Urządzenia do magazynowania energii; Siłowniki; Syntezę materiałów.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
934925-1EA4065270884664