Kluczowe dokumenty
934917
Sigma-Aldrich
Electrode
greener alternative
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Outer grounded
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.11
opis
Electrode coating: Au 3 µin
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
substrate (Polyimide)
średnia śr.
5.3 mm , Outer edge
Średnica
1 mm , Inner pad
rozmiar
70 × 40 × 0.08 mm
grubość
0.75  mm , Outer pad avg.
masa
0.328 g
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Nasze cienkowarstwowe elastyczne (TFF) poliimidowe, koncentryczne, centralnie uziemione elektrody są pokryte złotem, stabilne chemicznie, biokompatybilne i trwałe. Zewnętrzna elektroda stanowi wspólną masę. Folia łączy się z interfejsem sprzętowym, który może komunikować się z komputerem. Główne zastosowania obejmują: Czujniki; Siłowniki; Charakteryzacja biomateriałów; Chemia fizyczna; Elektrochemia.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)