Key Documents
933910
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 5,000, PEI average Mn 30,000
Synonim(y):
PEG-b-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder or solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG 5,000 Da
PEG average Mn 5,000
PEI 30,000 Da
PEI average Mn 30,000
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Poly(ethyleneimine) is one of the most commonly used cationic polymers for gene delivery applications. Copolymers of PEI and hydrophilic poly(ethylene glycol) have been designed to provide a stealth-like shield around polymer/DNA complexes, reducing nonspecific interactions, inhibiting activation of the reticuloendothelial system, and prolonging the half-life of the complexes in the blood.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)