Merck
933724
Sigma-Aldrich
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 5,000, PEI average Mn 10,000
Synonim(y):
PEG-PEI, PEG-b-PEI, Poli(glikol etylenowy)-blok-polietylenoimina
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C2H4O)n(C2H5N)mOH
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.21
Formularz
powder or solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG Mn 5,000 Da
PEG average Mn 5,000
PEI Mn 10,000 Da
PEI average Mn 10,000
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Ze względu na niski profil immunogenności, polimerowe wektory niewirusowe okazały się obiecujące w leczeniu wielu poważnych chorób genetycznych i nabytych poprzez terapię genową. Poli(etylenoimina) jest jednym z najczęściej stosowanych polimerów kationowych do dostarczania genów. Kopolimery PEI i hydrofilowego poli(glikolu etylenowego) zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ukrytą osłonę wokół kompleksów polimer/DNA, zmniejszając niespecyficzne interakcje, hamując aktywację układu siateczkowo-śródbłonkowego i wydłużając okres półtrwania kompleksów we krwi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)