Kluczowe dokumenty
929867
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 2,000, PEI average Mn 30,000
Synonim(y):
PEG-b-PEI, PEG-PEI, Poli(glikol etylenowy)-blok-polietylenoimina
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
PEG Mn 2000 Da
PEG average Mn 2,000
PEI Mn 30000 Da
PEI average Mn 30,000
kolor
white to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)