Merck
933600
Sigma-Aldrich
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide
≥95%
Synonim(y):
N-[(1R)-2-metylo-1-[(fenyloetio)metylo]propylo]acetamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H19NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
amide
thioether
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
(S)-N-(3-metylo-1-(fenylotio)butan-2-ylo)acetamid jest ligandem opracowanym przez Yafei Ji, aktywnym w reakcjach diolefinacji opartych na Pd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)