Merck
933619
Sigma-Aldrich
(S)-N-(1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)acetamide
≥95%
Synonim(y):
N-[(1S)-1-(Phenylmethyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl]acetamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.37
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
grupa funkcyjna
amide
phenyl
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Jin-Quan Yu, active in Pd-based enantioselective C-H(sp3) arylation reactions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)