933511
AFM Disc Gripper
disc diam. 10 mm
Synonim(y):
Disc Grippers for AFM
About This Item
Polecane produkty
dysk śr.
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
Zastosowanie
AFM Disc Gripper, 10 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)