Kluczowe dokumenty
932981
Sigma-Aldrich
Chwytak tarczowy AFM
disc diam. 20 mm
Synonim(y):
Chwytaki dyskowe do AFM
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
dysk śr.
20 mm
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Chwytak AFM Disc Gripper, 20 mm, może być używany do łatwego podnoszenia dysków mikroskopu sił atomowych (AFM)/skaningowego mikroskopu tunelowego (STM) z płaskiej powierzchni. Posiada ochronną końcówkę pokrytą gumą.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
932981-1EA4065269292388