933058
EMS SMD Precision Tweezer Kit
SS
Synonim(y):
zestaw chwytaków
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Aby zwiększyć produktywność i umożliwić przeglądanie więcej niż jednej próbki naraz
EMS SMD Precision Tweezer Kit, SS to małe narzędzia ręczne używane do chwytania przedmiotów zbyt małych, aby można je było łatwo obsługiwać ludzkimi palcami. Oferujemy zestaw 5 pęset SMD - ze stali nierdzewnej (SS) odpornej na działanie kwasów i magnezu, z najwyższej jakości twardym/piankowym etui.
Obejmuje style: SM103, SM107, SM108, SM111, SM115.
Obejmuje style: SM103, SM107, SM108, SM111, SM115.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)