Merck
930431
Sigma-Aldrich
SuTEx1-alkyne
≥95%
Synonim(y):
N-2-propyn-1-yl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylsulfonyl)-benzamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
opis
Application: Chemoproteomics
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
155 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=C(S(N2N=C([H])N=C2)(=O)=O)C=C1)NCC#C
Klucz InChI
ZBNCPAXYEUCPRL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
SuTEx1-alkyne to sonda wykorzystująca chemię wymiany siarka-triazol do znakowania tyrozyn. Opracowano metodę wykorzystującą związki reagujące z cysteiną, w tym ten, aby umożliwić bezstronną analizę danych proteomicznych w zastosowaniach ilościowych (Zanon i in. 2021). Metoda wykorzystuje lekkie lub ciężkie znakowanie izotopowo znakowanym azydkiem destiobiotyny (isoDTB) do analizy spektrometrii mas (Zanon i in. 2020). Analiza wykorzystuje następnie przepływ pracy izotopowego tandemowego ortogonalnego profilowania białek opartego na aktywności proteolizy (isoTOP-ABPP) (Weerapana i in. 2010, Backus i in. 2016)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ping Yu et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 40(7), 754-766 (2021-06-29)
We report herein comprehensive investigations of alkylation/sulfur exchange reactions of sulfur-containing substrates including nucleosides such as s2U, m5s2U, s4U, s2A and s2T-incorporated DNA enable by comprehensive screenings of the reagents (2a-2h). It has been proven that iodoacetamide (2a) displays the
Rui Sun et al.
Chemical research in toxicology, 30(10), 1797-1803 (2017-09-30)
Reactive metabolites (RM) formed from bioactivation of drugs can covalently modify liver proteins and cause mechanism-based inactivation of major cytochrome P450 (CYP450) enzymes. Risk of bioactivation of a test compound is routinely examined as part of lead optimization efforts in
Yide He et al.
Talanta, 134, 468-475 (2015-01-27)
In this work, we present a two-step labeling approach for the efficient tagging with lanthanide-containing complexes. For this purpose, derivatization of the cysteine residues with an alkyne group acting as linker was done before the DOTA complex was introduced using
Zarko V Boskovic et al.
ACS chemical biology, 11(7), 1844-1851 (2016-04-12)
Unbiased binding assays involving small-molecule microarrays were used to identify compounds that display unique patterns of selectivity among members of the zinc-dependent histone deacetylase family of enzymes. A novel, hydroxyquinoline-containing compound, BRD4354, was shown to preferentially inhibit activity of HDAC5
Yide He et al.
Journal of proteomics, 136, 68-76 (2015-12-30)
In a proof of concept study, metal-coded affinity tags based on click chemistry (MeCAT-Click) were used to analyze the proteome of Escherichia coli (E. coli) in response to heat stress. This allows high labeling efficiency, high detection sensitivity, and multiplex