Kluczowe dokumenty
794236
PTAD-Alkyne
97%
Synonim(y):
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)-1,2,4-triazolidine-3,5-dione
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
176-181 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NNC(=O)N1c2ccc(OCC#C)cc2
InChI
1S/C11H9N3O3/c1-2-7-17-9-5-3-8(4-6-9)14-10(15)12-13-11(14)16/h1,3-6H,7H2,(H,12,15)(H,13,16)
Klucz InChI
IHJYYZNVZZKSCU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Ogólna procedura modyfikacji białek za pomocą PTAD.
Część 1: Aktywacja PTAD
Zmieszaj ze sobą 1:0,98 molowych równoważników nieaktywowanego PTAD z 1,3-dibromo-5,5-dimetylohydantoiną (produkt nr 157902) w rozpuszczalniku organicznym (preferowane rozpuszczalniki to DMF lub acetonitryl; unikaj stosowania DMSO)
Obserwuje się zmianę koloru z bezbarwnego/jasnożółtego na głęboki czerwony (około 5 minut mieszania).
Gdy roztwór zmieni kolor na czerwony, aktywowany odczynnik należy przechowywać na lodzie i użyć do modyfikacji białek w ciągu 30 minut.
Część 2: Modyfikacja białek
Dodaj roztwór białka w mieszanym buforze fosforanowo-trisowym lub buforze Tris (pH powinno wynosić 6-9) do probówki eppendorf (lub innej fiolki) zawierającej przygotowany powyżej aktywowany odczynnik PTAD i delikatnie mieszaj w temperaturze pokojowej przez maksymalnie 30 minut. Najlepiej użyć 10-krotnego nadmiaru molowego odczynnika w stosunku do białka. Stosować białko o minimalnym stężeniu 1 mg/ml (wyższe stężenia są preferowane dla lepszego znakowania).
Usunąć nadmiar nieprzereagowanego PTAD przez filtrację żelową.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)