Merck
930423
Sigma-Aldrich
CP-alkyne
≥95%
Synonim(y):
tetrafluoroboran 2,4,6-trimetylo-1-(metylo((pent-4-yn-1-yloksy)karbonylo)amino)pirydyn-1-ium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21BF4N2O2
Masa cząsteczkowa:
348.14
Kod UNSPSC:
41116164
NACRES:
NA.22
opis
Application: Chemoproteomics
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=[N+](N(C(OCCCC#C)=O)C)C(C)=C1.F[B-](F)(F)F
Klucz InChI
JEYOQLIMTNLUGZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
CP-alkyne jest sondą, która może być stosowana do fotochemicznego znakowania tryptofanów. Opracowano metodę wykorzystującą związki reagujące z cysteiną, w tym ten, aby umożliwić bezstronną analizę danych proteomicznych w zastosowaniach ilościowych (Zanon i in. 2021). Metoda wykorzystuje lekkie lub ciężkie znakowanie izotopowo znakowanym azydkiem destiobiotyny (isoDTB) do analizy spektrometrii mas (Zanon i in. 2020). Analiza wykorzystuje następnie przepływ pracy izotopowego tandemowego ortogonalnego profilowania białek opartego na aktywności proteolizy (isoTOP-ABPP) (Weerapana i in. 2010, Backus i in. 2016)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Profiling the proteome-wide selectivity of diverse electrophiles
Patrick R. A. Zanon ,Fengchao Yu, et al
ChemRxiv : the preprint server for chemistry (2021)
Ping Yu et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 40(7), 754-766 (2021-06-29)
We report herein comprehensive investigations of alkylation/sulfur exchange reactions of sulfur-containing substrates including nucleosides such as s2U, m5s2U, s4U, s2A and s2T-incorporated DNA enable by comprehensive screenings of the reagents (2a-2h). It has been proven that iodoacetamide (2a) displays the
Rui Sun et al.
Chemical research in toxicology, 30(10), 1797-1803 (2017-09-30)
Reactive metabolites (RM) formed from bioactivation of drugs can covalently modify liver proteins and cause mechanism-based inactivation of major cytochrome P450 (CYP450) enzymes. Risk of bioactivation of a test compound is routinely examined as part of lead optimization efforts in
Yide He et al.
Talanta, 134, 468-475 (2015-01-27)
In this work, we present a two-step labeling approach for the efficient tagging with lanthanide-containing complexes. For this purpose, derivatization of the cysteine residues with an alkyne group acting as linker was done before the DOTA complex was introduced using
Zarko V Boskovic et al.
ACS chemical biology, 11(7), 1844-1851 (2016-04-12)
Unbiased binding assays involving small-molecule microarrays were used to identify compounds that display unique patterns of selectivity among members of the zinc-dependent histone deacetylase family of enzymes. A novel, hydroxyquinoline-containing compound, BRD4354, was shown to preferentially inhibit activity of HDAC5