Merck
930059
Sigma-Aldrich
S-Phenyl methanethioate
Synonim(y):
Phenyl thioCORMate, Phenyl thioformate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.06
Postać
liquid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n/D 1.586
gęstość
1.134 g/mL
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]C(SC1=CC=CC=C1)=O
Zastosowanie
S-phenyl methanethioate is an effective CO releasing molecule (CORM) developed by the lab of Sarah Tasker as part of a series of thioformate based CORMs called thioCORMates. p-NO2 phenyl thioformate generates CO over the course of several minutes to allow for on-demand generation of CO for variety of reactions.
This and the other thioCORMates are cost effective CORMs that when activated with simple amines, can be used to generate a near quantitative amount of CO safely without the usage of gas cylinders. These are compatible with a variety of carbonylation reactions, as well as existing COware glassware and components.
ThioCORMate: Tunable and Cost-Effective Carbon Monoxide-Releasing Molecule
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C