Merck
745022
Sigma-Aldrich
9-Methyl-9H-fluorene-9-carbonyl chloride
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
COgen, 9-Methylfluorene-9-carbonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.70
Beilstein:
5266487
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CC1(C(Cl)=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
Klucz InChI
ZQYOOHGEBHBNTP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
COGen jest prostą alternatywą dla generowania tlenku węgla w reakcjach karbonylacji katalizowanych palladem. Odczynnik ten sprawdził się w szerokim zakresie zastosowań i jest kompatybilny z kilkoma blokami budulcowymi w tworzeniu ketonów, amidów, estrów itp.
Więcej informacji można znaleźć na stronach: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Używaj z COware Platform.
Powiązanie
Często zadawane pytania są dostępne dla tego produktu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
[14C]-Carbon Monoxide
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 55, 411-418 (2012)
Mia N Burhardt et al.
The Journal of organic chemistry, 77(12), 5357-5363 (2012-05-23)
We have synthesized two isotopically labeled variants of the β-amyloid binding compound FSB possessing (13)C-labels on the two terminal aryl carboxylic acid moieties. One of these was also fully deuterated on the olefinic spacers. The (13)C-isotope labeling was achieved applying
Korsager, S.;
Angewandte Chemie (International Edition in English) (2013)
Thomas M Gøgsig et al.
Organic letters, 14(10), 2536-2539 (2012-05-09)
The direct carbonylative palladium catalyzed synthesis of monoprotected 1,3-ketoaldehydes is reported starting from aryl iodides applying near stoichiometric amounts of carbon monoxide. Besides representing platforms for a variety of heterocyclic structures, these motives serve as viable precursors for the highly
Philippe Hermange et al.
Organic letters, 13(9), 2444-2447 (2011-04-08)
A carbonylative Heck reaction of aryl iodides and styrene derivatives employing a two-chamber system using a stable, crystalline, and nontransition metal based carbon monoxide source is reported. By applying near-stoichiometric amounts of the carbon monoxide precursor, an effective exploitation of
Produkty
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.