Kluczowe dokumenty
923796
Sigma-Aldrich
INVIVO-GEL essential bioink
suitable for 3D bioprinting applications
Synonim(y):
3DBP, Biodrukowanie 3D, ECM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
INVIVO-GEL essential bioink został specjalnie opracowany i zoptymalizowany pod kątem zastosowań w biodruku 3D. Zestaw INVIVO-GEL essential bioink zawiera optymalnie sformułowany kompleks hydrożelowy na bazie żelatyny, zapakowany w strzykawkę do łatwego dozowania. Zestaw zawiera również Gel-linker, który wzmacnia stabilność mechaniczną. Przezroczysty hydrożel tworzy się, gdy zawartość jest odpowiednio wymieszana i wystawiona na działanie światła UV. Ten bioinker jest w stanie generować mechanicznie stabilne struktury 3D, które mogą być utrzymywane przez wiele dni w środowisku hodowlanym.
Komponenty
INVIVO-GEL Essential in syringe 5mL x 2
Gel-linker(A) powder 500µL x 1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shining Xiao et al.
Stem cell reviews and reports, 15(5), 664-679 (2019-06-04)
Gelatin methacrylate (GelMA)-based hydrogels are gaining a great deal of attention as potentially implantable materials in tissue engineering applications because of their biofunctionality and mechanical tenability. Since different natural tissues respond differently to mechanical stresses, an ideal implanted material would
Kan Yue et al.
Biomaterials, 73, 254-271 (2015-09-29)
Gelatin methacryloyl (GelMA) hydrogels have been widely used for various biomedical applications due to their suitable biological properties and tunable physical characteristics. GelMA hydrogels closely resemble some essential properties of native extracellular matrix (ECM) due to the presence of cell-attaching
Mengxiang Zhu et al.
Scientific reports, 9(1), 6863-6863 (2019-05-06)
Gelatin methacryloyl (GelMA) is a versatile material for a wide range of bioapplications. There is an intense interest in developing effective chemical strategies to prepare GelMA with a high degree of batch-to-batch consistency and controllability in terms of methacryloyl functionalization