Kluczowe dokumenty
923745
Sigma-Aldrich
INVIVO-GEL BMP2 bioink
suitable for 3D bioprinting applications
Synonim(y):
3DBP, Biodrukowanie 3D, ECM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Biotusz INVIVO-GEL BMP2 został specjalnie opracowany i zoptymalizowany pod kątem zastosowań w biodruku 3D. Zestaw INVIVO-GEL BMP2 bioink zawiera optymalnie sformułowany kompleks hydrożelowy na bazie żelatyny skoniugowany z peptydem mimetycznym BMP-2, zapakowany w strzykawkę ułatwiającą dozowanie. Zestaw zawiera również Gel-linker, który wzmacnia stabilność mechaniczną. Przezroczysty hydrożel tworzy się, gdy zawartość jest odpowiednio wymieszana i wystawiona na działanie światła UV. Ten bioinker jest w stanie generować mechanicznie stabilne struktury 3D, które mogą być utrzymywane przez wiele dni w środowisku hodowlanym. BMP-2 jest silnym czynnikiem osteoindukcyjnym, który należy do nadrodziny transformujących czynników wzrostu (TGF-â). BMP-2 stymuluje MSC w kierunku różnicowania osteogennego i znacznie zwiększa tworzenie kości.
Komponenty
INVIVO-GEL BMP2 in syringe 5mL x 2
Gel-linker(A) powder 500µL x 1
Gel-linker(B) powder 1µL x 1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gelatin methacryloyl and its hydrogels with an exceptional degree of controllability and batch-to-batch consistency
Zhu et al.
Scientific Reports, 9 (2019)
Michelle T Poldervaart et al.
PloS one, 8(8), e72610-e72610 (2013-08-27)
The design of bioactive three-dimensional (3D) scaffolds is a major focus in bone tissue engineering. Incorporation of growth factors into bioprinted scaffolds offers many new possibilities regarding both biological and architectural properties of the scaffolds. This study investigates whether the
Shining Xiao et al.
Stem cell reviews and reports, 15(5), 664-679 (2019-06-04)
Gelatin methacrylate (GelMA)-based hydrogels are gaining a great deal of attention as potentially implantable materials in tissue engineering applications because of their biofunctionality and mechanical tenability. Since different natural tissues respond differently to mechanical stresses, an ideal implanted material would
Kan Yue et al.
Biomaterials, 73, 254-271 (2015-09-29)
Gelatin methacryloyl (GelMA) hydrogels have been widely used for various biomedical applications due to their suitable biological properties and tunable physical characteristics. GelMA hydrogels closely resemble some essential properties of native extracellular matrix (ECM) due to the presence of cell-attaching
Mengxiang Zhu et al.
Scientific reports, 9(1), 6863-6863 (2019-05-06)
Gelatin methacryloyl (GelMA) is a versatile material for a wide range of bioapplications. There is an intense interest in developing effective chemical strategies to prepare GelMA with a high degree of batch-to-batch consistency and controllability in terms of methacryloyl functionalization