923788
HumaTein™ MSC bioink
derived from primary human mesenchymal stem cell culture, suitable for 3D bioprinting applications
Synonim(y):
3DBP, Biodrukowanie 3D, ECM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Poziom jakości
skład
Bioink lyophilized powder
zanieczyszczenia
<0.12 EU/mg Endotoxin
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Biokomponent 12069 MSC jest oparty na całym ECM pochodzącym z pierwotnej hodowli ludzkich BM-MSC i nadaje się do zastosowań w biodruku 3D. Cały ECM składa się z ponad 300 składników, w tym rodziny kolagenów, lamininy, fibronektyny, glikozaminoglikanów i rezerwuje ponad 500 cytokin w zrównoważonym składzie, które regulują fenotyp i funkcję komórek dla homeostazy tkanek w rozwoju. HumaTein MSC zapewnia bogate środowisko ECM promujące proliferację komórek. HumaTein MSC zawiera ludzkie składniki macierzy zewnątrzkomórkowej, w tym kolageny, lamininę, fibronektynę, tenascynę, elastynę oraz szereg proteoglikanów i glikozaminoglikanów.
Pochodząca z hodowli komórkowej ludzka cała ECM skutecznie odtwarza mikrośrodowisko tkankowe podczas rozwoju i w organotypowej hodowli komórkowej. Promuje wzrost i migrację komórek i wykazano, że wspiera proliferację wielu typów komórek, w tym ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, nerwowych komórek macierzystych, komórek śródbłonka, MSC, perycytów, fibroblastów, hepatocytów, komórek mięśni szkieletowych, komórek mięśni gładkich i keratynocytów. Ten pochodzący z hodowli komórkowej ludzki cały ECM nie jest denaturowany ani sterylizowany chloroformem. Zapewnia środowisko bardziej przypominające tkankę, dzięki zachowanej strukturze fałdowania 3D białek ECM, która zapewnia strukturę rusztowania dla przyczepiania, wzrostu i migracji komórek.
Pochodząca z hodowli komórkowej ludzka cała ECM skutecznie odtwarza mikrośrodowisko tkankowe podczas rozwoju i w organotypowej hodowli komórkowej. Promuje wzrost i migrację komórek i wykazano, że wspiera proliferację wielu typów komórek, w tym ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, nerwowych komórek macierzystych, komórek śródbłonka, MSC, perycytów, fibroblastów, hepatocytów, komórek mięśni szkieletowych, komórek mięśni gładkich i keratynocytów. Ten pochodzący z hodowli komórkowej ludzki cały ECM nie jest denaturowany ani sterylizowany chloroformem. Zapewnia środowisko bardziej przypominające tkankę, dzięki zachowanej strukturze fałdowania 3D białek ECM, która zapewnia strukturę rusztowania dla przyczepiania, wzrostu i migracji komórek.
Informacje prawne
HumaTein is a trademark of Rokit Healthcare, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)