Kluczowe dokumenty
923753
Sigma-Aldrich
INVIVO-GEL TGF-β bioink
suitable for 3D bioprinting applications
Synonim(y):
3DBP, Biodrukowanie 3D, ECM
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Biotusz INVIVO-GEL TGF-β został specjalnie opracowany i zoptymalizowany pod kątem zastosowań w biodruku 3D. Zestaw INVIVO-GEL TGF-β bioink zawiera optymalnie sformułowany kompleks hydrożelowy na bazie żelatyny skoniugowany z peptydem naśladującym TGF, zapakowany w strzykawkę w celu łatwego dozowania. Zestaw zawiera również Gel-linker, który wzmacnia stabilność mechaniczną. Przezroczysty hydrożel tworzy się, gdy zawartość jest odpowiednio wymieszana i wystawiona na działanie światła UV. Ten bioinker jest w stanie generować mechanicznie stabilne struktury 3D, które mogą być utrzymywane przez wiele dni w środowisku hodowlanym. TGF może promować produkcję ECM, o czym świadczą liczne badania wykazujące dramatyczny wzrost syntezy i odkładania macierzy przez komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych i śródbłonka, gdy są hodowane na hydrożelach z uwiązanym TGF-β.
Komponenty
INVIVO-GEL TGF-β in syringe 5mL x 2
Gel-linker(A) powder 500µL x 1
Gel-linker(B) powder 1µL x 1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gelatin methacryloyl and its hydrogels with an exceptional degree of controllability and batch-to-batch consistency
Zhu et al.
Scientific Reports, 9, 6863-6863 (2019)
Designing Gelatin Methacryloyl (GelMA)-Based Bioinks for Visible Light Stereolithographic 3D Biofabrication
Kumar H et al.
Macromolecular Bioscience, 11 (2020)
Shining Xiao et al.
Stem cell reviews and reports, 15(5), 664-679 (2019-06-04)
Gelatin methacrylate (GelMA)-based hydrogels are gaining a great deal of attention as potentially implantable materials in tissue engineering applications because of their biofunctionality and mechanical tenability. Since different natural tissues respond differently to mechanical stresses, an ideal implanted material would
Kan Yue et al.
Biomaterials, 73, 254-271 (2015-09-29)
Gelatin methacryloyl (GelMA) hydrogels have been widely used for various biomedical applications due to their suitable biological properties and tunable physical characteristics. GelMA hydrogels closely resemble some essential properties of native extracellular matrix (ECM) due to the presence of cell-attaching
Mengxiang Zhu et al.
Scientific reports, 9(1), 6863-6863 (2019-05-06)
Gelatin methacryloyl (GelMA) is a versatile material for a wide range of bioapplications. There is an intense interest in developing effective chemical strategies to prepare GelMA with a high degree of batch-to-batch consistency and controllability in terms of methacryloyl functionalization