Kluczowe dokumenty
920061
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A3 size
Synonim(y):
Grafen Roll-to-Roll
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A3 size, avg. no. of layers, 1
Poziom jakości
opis
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Właściwości
avg. no. of layers 1
opór arkusza
240 Ω/sq ±10%
rozmiar
2.2 μm × 2.2 μm (±10%), grain size
grubość
35 μm , Cu Foil
pokrycie powierzchni
surface coverage >98%
przepuszczalność
>97%
właściwości półprzewodników
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
ciąg SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
Klucz InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wysokiej jakości, jednowarstwowy grafen CVD o małym rozmiarze ziarna (∼5μm2) na folii miedzianej, rozmiar A3.
Zastosowanie
Nasze produkty z grafenu CVD Roll-to-Roll to prawdziwie jednowarstwowy grafen wysokiej jakości, wytwarzany w pomieszczeniach czystych, ściśle monitorowany i poddawany kontroli jakości w celu zapewnienia wysokiej powtarzalności.
Proces Roll-to-Roll umożliwia ciągłą produkcję grafenu na dużą skalę.
Ten produkt o małym rozmiarze ziarna i niskim oporze arkusza umożliwiłby niezrównaną powtarzalność i pozwoliłby na wysoką wydajność grafenowych rusztowań CVD opartych na kulturach komórkowych, biosensorach i czujnikach bramkowanych chemicznie.
Przestroga
Zachować ostrożność, aby nie upuścić
Przechowywać z dala od zanieczyszczeń, ciepła, kurzu, płomieni itp.
Przechowywanie i stabilność
Unikać bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury, wysokiej wilgotności i kurzu.
Informacje prawne
Produkt firmy LG Electronics, wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinglei Ping et al.
ACS nano, 10(9), 8700-8704 (2016-08-18)
Scalable production of all-electronic DNA biosensors with high sensitivity and selectivity is a critical enabling step for research and applications associated with detection of DNA hybridization. We have developed a scalable and very reproducible (>90% yield) fabrication process for label-free
Omid Akhavan
Journal of materials chemistry. B, 4(19), 3169-3190 (2016-05-21)
Although graphene/stem cell-based tissue engineering has recently emerged and has promisingly and progressively been utilized for developing one of the most effective regenerative nanomedicines, it suffers from low differentiation efficiency, low hybridization after transplantation and lack of appropriate scaffolds required
Bing Deng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(9), e1800996-e1800996 (2018-10-03)
Chemical vapor deposition (CVD) is considered to be an efficient method for fabricating large-area and high-quality graphene films due to its excellent controllability and scalability. Great efforts have been made to control the growth of graphene to achieve large domain
Produkty
Przegląd 1D vdWH: Omawia materiały, syntezę, zastosowania optoelektroniczne, wyzwania i przyszłe perspektywy dla urządzeń opartych na 1D vdWH.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
920061-1EA4065265670074