920096
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A5 size
Synonim(y):
Grafen Roll-to-Roll
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A5 size
Poziom jakości
opis
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
opór arkusza
240 Ω/sq ±10%
rozmiar
5 μm × 5 μm ± 10% , grain size
grubość
35 μm , Cu Foil
pokrycie powierzchni
surface coverage >98%
przepuszczalność
>97%
właściwości półprzewodników
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
ciąg SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
Klucz InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Proces Roll-to-Roll umożliwia ciągłą produkcję grafenu na dużą skalę.
Ten produkt o małym rozmiarze ziarna i niskim oporze arkusza umożliwiłby niezrównaną powtarzalność i wysoką wydajność dla grafenowych rusztowań CVD opartych na kulturach komórkowych, biosensorów i czujników bramkowanych chemicznie.
Przestroga
Przechowywać z dala od zanieczyszczeń, ciepła, kurzu, płomieni itp.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Przegląd 1D vdWH: Omawia materiały, syntezę, zastosowania optoelektroniczne, wyzwania i przyszłe perspektywy dla urządzeń opartych na 1D vdWH.