Kluczowe dokumenty
919632
TissueFab® bioink
(GelHA)ma -UV/365 nm
Synonim(y):
Bioink, HAMA, Hyaluronic acid, Hyaluronic acid methacrylamide, Hyaluronic acid methacrylate, Hyaluronic acid methacryloyl, Sodium hyaluronate
opis
suitable for 3D bioprinting applications
sterylność
sterile-filtered
Formularz
viscous liquid
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
colorless to pale yellow
wielkość cząstki
0.2 μm
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.