Merck
920983
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink 
(GelAlg)ma -UV/365 nm
Synonim(y):
Alginian, Alginian metakrylamidu, Alginian metakryloilu, Alginian sodu, Bioink, Biokomponent alginianowy, Metakrylan alginianu
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
opis
suitable for 3D bioprinting applications
sterylność
sterile; sterile-filtered
Formularz
viscous liquid (or gel)
zanieczyszczenia
<5 CFU/g Bioburden
kolor
colorless to pale yellow
wielkość cząstki
0.2 μm
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
TissueFab® - Biokomponent AlgMA-UV to biokomponent na bazie alginianu metakrylanu do zastosowań w biodruku 3D. Formuła jest zoptymalizowana pod kątem biodruku 3D tkanek i konstrukcji przy użyciu biodrukarek 3D opartych na wytłaczaniu i może być stosowana do biodruku hydrożeli wypełnionych komórkami w pożądanym kształcie bez żadnego materiału nośnego. Sieciowanie wydrukowanych struktur może odbywać się w jednym etapie przy użyciu światła UV w celu dalszej hodowli i dojrzewania komórek do zastosowań w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej.
Ten biokomponent pochodzi z naturalnych polimerów - alginianu i żelatyny. Alginian, znany również jako alginian sodu lub kwas alginowy, jest naturalnym biopolimerem otrzymywanym z alg brunatnych. Alginian jest naturalnym polisacharydem szeroko stosowanym w inżynierii tkankowej. Żelatyna zawiera bioaktywne sekwencje peptydowe podobne do natywnej macierzy zewnątrzkomórkowej, które promują adhezję komórek za pośrednictwem integryn i degradację enzymatyczną wrażliwą na MMP, które są niezbędne dla funkcji komórkowych, takich jak migracja, proliferacja i różnicowanie.
Cechy i korzyści
  • Gotowa do użycia formuła zoptymalizowana pod kątem wysokiej wierności druku i żywotności komórek, eliminująca długotrwały proces opracowywania formuły biokomponentu.
  • Protokoły krok po kroku opracowane i przetestowane przez naukowców MilliporeSigma 3D Bioprinting, nie wymagające wcześniejszego doświadczenia w bioprintingu 3D.
  • Odpowiedni dla różnych modeli biodrukarek 3D opartych na wytłaczaniu
Opakowanie
10 ml w szklanej butelce
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.