Kluczowe dokumenty
916986
Sigma-Aldrich
NanoFabTx device accessory
top interface
Synonim(y):
NanoFabTx, Nanoformulacja, Zestaw mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic hardware kit component
Kit components : Top Inerface x 1
Poziom jakości
Zastosowanie
advanced drug delivery
Opis ogólny
Akcesorium do urządzenia NanoFabTx, górny interfejs jest elementem naszego zestawu mikroprzepływowego NanoFabTx do syntezy cząstek o wielkości 1-5 µm (911860). Zestaw zawiera dodatkowo protokół, chip mikroprzepływowy, złącza, rurki i dodatkowe akcesoria do syntezy opartej na mikroprzepływie.
Zastosowanie
Akcesorium do urządzenia NanoFabTx, górny interfejs ułatwia połączenia płynów z dwóch złączy liniowych do układu mikroprzepływowego. Akcesorium do urządzenia NanoFabTx, górny interfejs, 10 m może być używane jako zamiennik komponentu w naszych zestawach urządzeń mikroprzepływowych NanoFabTx (911860).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samar Damiati et al.
Genes, 9(2) (2018-02-22)
Microfluidic devices present unique advantages for the development of efficient drug carrier particles, cell-free protein synthesis systems, and rapid techniques for direct drug screening. Compared to bulk methods, by efficiently controlling the geometries of the fabricated chip and the flow