916382
NanoFabTx™ reagent
PCL Nano
Synonim(y):
NanoFabTx™
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odczynnik NanoFabTx™, PCL-Nano jest składnikiem naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji nanocząstek NanoFabTx™ (917737), który zawiera dodatkowe odczynniki, stabilizator i protokoły do nanoprecypitacji i mikroprzepływów w celu syntezy nanocząstek o wielkości 100-200 nm. Odczynnik NanoFabTx™, PCL-Nano to polimer polikaprolaktonu (PCL), który jest zatwierdzonym przez FDA biodegradowalnym polimerem do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych, szeroko stosowanym jako system dostarczania leków.
Zastosowanie
Odczynnik NanoFabTx™, PCL-Nano można nabyć oddzielnie jako uzupełnienie naszego zestawu do badań przesiewowych formulacji (917737).
Informacje prawne
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)