Merck
906808
Sigma-Aldrich
Water-soluble TPO based nanoparticle photoinitiator
contains ionic surfactant
Synonim(y):
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, TPO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.25
Postać
powder or solid
kolor
white to off-white
ciąg SMILES
O=P(C1=CC=CC=C1)(C(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O)C3=CC=CC=C3
Zastosowanie
The water-dispersible photoinitiator nanoparticle contains 10% (w/w) of the type I photoinitiator diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO). TPO is highly efficient but water-insoluble. This water-soluble TPO based photoinitiator enables rapid 3D printing of structures prepared in aqueous solutions while bringing environmental advantages by using low-energy curing systems and avoiding the need for solvents.
The extinction coefficient of the new water-dispersible nanoparticles of TPO is more than 300 times larger than the best and most used commercially available water-soluble photoinitiator, Irgacure 2959. The TPO nanoparticles absorb significantly in the range from 385 to 420 nm, making them suitable for use in commercially available, low-cost, light-emitting diode-based 3D printers and UV-curing devices.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3D printing of responsive hydrogels for drug-delivery systems
Magdassi S. et al.
Journal of 3D printing in medicine, 1(4), 219-229 (2017)
Amol A Pawar et al.
Science advances, 2(4), e1501381-e1501381 (2016-04-07)
In the absence of water-soluble photoinitiators with high absorbance in the ultraviolet (UV)-visible range, rapid three-dimensional (3D) printing of hydrogels for tissue engineering is challenging. A new approach enabling rapid 3D printing of hydrogels in aqueous solutions is presented on
Produkty
The introduction of LAP and water-dispersible photoinitiator nanoparticles of TPO, enables the development of novel formulations for 3D bioprinting, tissue engineering applications, and device manufacturing.
Powiązane treści
Inżynieria tkankowa wytwarza kultury tkanek z rusztowań, żywych komórek i biologicznie aktywnych cząsteczek, symulując mikrośrodowisko organizmu w celu naprawy lub zastąpienia uszkodzonej tkanki.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.
Inżynieria tkankowa wytwarza kultury tkanek z rusztowań, żywych komórek i biologicznie aktywnych cząsteczek, symulując mikrośrodowisko organizmu w celu naprawy lub zastąpienia uszkodzonej tkanki.