Merck
405647
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinobutyrophenone
97%
Synonim(y):
2-(Dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-2-benzyl-1-butanone, 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophehyl)-butane-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.50
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
mp
116-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(Cc1ccccc1)(N(C)C)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C23H30N2O2/c1-4-23(24(2)3,18-19-8-6-5-7-9-19)22(26)20-10-12-21(13-11-20)25-14-16-27-17-15-25/h5-13H,4,14-18H2,1-3H3
Klucz InChI
UHFFVFAKEGKNAQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinobutyrophenone (DBMP) is a photoinitiator that acts at near UV and visible range. It can be incorporated into the polymeric matrix, which upon UV irradiation forms radicals by radical chain polymerization.
Zastosowanie
DBMP can be used as a dopant to dope silicone elastomer for the formation of 3D biocompatible scaffolds. It can also be used in two photon polymerization for the micro-fabrication of 3D hydrogels for potential biomedical and tissue engineering applications.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yahya Bougdid et al.
Scientific reports, 10(1), 10409-10409 (2020-06-28)
Voxels, the 3D equivalent of 2D pixels, are obtained by individual point exposures in 3D laser nanoprinting, and are the building blocks of laser printed 3D micro/nano-structures, and their optimization is important in determining the resolution of printed 3D objects.
Photoinduced free radical promoted copper (I)-catalyzed click chemistry for macromolecular syntheses
Tasdelen MA, et al.
Macromolecules, 45(1), 56-61 (2011)
A water soluble initiator prepared through host-guest chemical interaction for microfabrication of 3D hydrogels via two-photon polymerization
Xing J, et al.
Journal of materials chemistry. B, 2(27), 4318-4323 (2014)
Laser interaction in sol-gel based materials-3-D lithography for photonic applications
Houbertz R
Applied Surface Science, 247(1-4), 504-512 (2005)
Three-dimensional laser micro-sculpturing of silicone: towards bio-compatible scaffolds
Rekstyt? S, et al.
Optics Express, 21(14), 17028-17041 (2013)