Kluczowe dokumenty
227102
2,2-Diethoxyacetophenone
>95%
Synonim(y):
α,α-Diethoxyacetophenone, Phenylglyoxal 2-diethyl acetal
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
>95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499 (lit.)
bp
131-134 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(OCC)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11(13)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
PIZHFBODNLEQBL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
227102-500G | 4061838252609 |
227102-100G | |
227102-5G |