Kluczowe dokumenty
901106
FIr6
Synonim(y):
Bis(2,4-difluorophenylpyridinato)-tetrakis(1-pyrazolyl)borate iridium(III)
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Poziom jakości
Postać
solid
kolor
yellow
ciąg SMILES
FC(C=C1[Ir]23[N]4=CC=CN4B(N5N=CC=C5)(N6C=CC=N6)N7C=CC=[N]37)=CC(F)=C1C8=[N]2C=CC=C8
InChI
1S/C12H12BN8.C11H6F2N.Ir/c1-5-14-18(9-1)13(19-10-2-6-15-19,20-11-3-7-16-20)21-12-4-8-17-21;12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h1-12H;1-4,6-7H;
Klucz InChI
OXHBKGURKPVEIE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.