Kluczowe dokumenty
919071
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 560 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanokryształy, QD
About This Item
Wzór liniowy:
CdSe/ZnS
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
5 mg/mL in toluene
fluorescencja
FWHM 23-28 nm
λem 560 nm
, quantum yield ≥70
grupa funkcyjna
oleic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ligand powierzchniowy: Kwas oleinowy
Zastosowanie
Kropki kwantowe (QD) CdSe/ZnS z kwasem karboksylowym w wodzie Unikalny rozmiar i skład tych bardzo małych, półprzewodnikowych kropek kwantowych sprawiają, że są one bardzo atrakcyjne dla różnych zastosowań i nowych technologii. Zastosowania obejmują obrazowanie biomedyczne i wykrywanie, diagnostykę, wyświetlacze i fotowoltaikę.
Przestroga
Nie zamrażać.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bioconjugation of quantum dots: Review & impact on future application
Foubert A, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 83, 31-48 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
919071-10MG4065265338837