Merck
901104
Sigma-Aldrich
Hex-Ir(piq)3
Synonim(y):
Tris[2-(4-n-heksylofenylo)chinolina]iryd(III)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H66IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1057.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Poziom jakości
Formularz
solid
kolor
red
ciąg SMILES
CCCCCCC1=CC([Ir+3](C2=C(C3=C(C=CC=C4)C4=CC=N3)C=CC(CCCCCC)=C2)C5=C(C6=C(C=CC=C7)C7=CC=N6)C=CC(CCCCCC)=C5)=C(C8=C(C=CC=C9)C9=CC=N8)C=C1
InChI
1S/3C21H22N.Ir/c3*1-2-3-4-5-8-17-11-13-19(14-12-17)21-20-10-7-6-9-18(20)15-16-22-21;/h3*6-7,9-13,15-16H,2-5,8H2,1H3;/q;;;+3
Klucz InChI
FHDHOHBBTMTVSN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.