900777
Silica
mesoporous SBA-16, <150 μm particle size, pore size 5 nm, thiol functionalized
Synonim(y):
Mesoporous slica, Thiol functionalized SBA-16, Thiol functionalized mesoporous slica
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
wielkość cząstki
<150 μm
wielkość porów
5 nm pore size
grupa funkcyjna
thiol
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)