Merck
236810
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 643), 200-425 mesh
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 643), pore size 150 Å, 200-425 mesh
klasa czystości
high-purity grade (Davisil Grade 643)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Davisil®
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
200-425 mesh
35-70 μm
wielkość porów
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pH
7.0 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation leading to form uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.
Zastosowanie
  • Elastyczny i ściśliwy nanostrukturalny aerożel z kompozytów aramidowych nanowłókien i krzemionki: W tym badaniu zbadano rozwój elastycznych i ściśliwych aerożeli na bazie krzemionki, podkreślając ich potencjał w lekkich konstrukcjach i zastosowaniach termoizolacyjnych, szczególnie przydatnych w badaniach w dziedzinie materiałoznawstwa i produkcji przemysłowej (Zhang et al., 2024).
  • Factors Affecting Silica/Cellulose Nanocomposite Prepared via the Sol-Gel Technique: A Review: W niniejszym przeglądzie omówiono syntezę nanokompozytów krzemionkowo-celulozowych metodą zol-żel, podkreślając wpływ różnych czynników na właściwości materiału, istotne dla naukowców zajmujących się materiałoznawstwem i zastosowaniami środowiskowymi (Shange et al., 2024).
  • Racjonalna synteza aerożeli metylosilseskwioksanowych w odniesieniu do obciążenia termicznego i odzyskiwania kompresji w akumulatorach litowo-jonowych: Badania te przedstawiają rozwój aerożeli krzemionkowych do stosowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności akumulatorów litowo-jonowych, co ma kluczowe znaczenie dla badaczy zajmujących się magazynowaniem energii i zastosowaniami przemysłowymi (Li et al., 2024).
  • Izolacja, charakterystyka, identyfikacja i kwantyfikacja dipropionianu 6-F oksyfenisatyny, nowego nielegalnego dodatku, z galaretki o smaku owocowym: Demonstrując zastosowanie żelu krzemionkowego w technikach chromatograficznych do wykrywania nielegalnych dodatków w produktach spożywczych, badanie to ma kluczowe znaczenie dla laboratoriów zajmujących się bezpieczeństwem żywności i testami środowiskowymi (Xia et al., 2024).
Informacje prawne
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)