Merck
97729-U
Supelco
Flash Silica Inorganic Sorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 1 kg, dried
Synonim(y):
Silica gel
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NC.05
Nazwa produktu
Flash Silica, dried, pkg of 1 kg, spherical
klasa czystości
high-purity grade
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 kg
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
480 m2/g
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
Silica
wielkość cząstki
200-400 mesh
40-75 μm
wielkość porów
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
97729-U4061833536469