Kluczowe dokumenty
236799
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 635), 60-100 mesh
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
klasa czystości
high-purity grade (Davisil Grade 635)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder or granules
producent / nazwa handlowa
Davisil®
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
480 m2/g
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
150-250 μm
60-100 mesh
wielkość porów
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.5 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?