Kluczowe dokumenty
243981
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 62), 60-200 mesh
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 62), pore size 150 Å, 60-200 mesh
klasa czystości
high-purity grade (Davisil Grade 62)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Davisil®
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
300 m2/g
Matryca
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
60-200 mesh
75-250 μm
wielkość porów
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?