Key Documents
403598
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (7754), 70-230 mesh
About This Item
Polecane produkty
product name
Silica gel, high-purity grade (7754), pore size 60 Å, 70-230 mesh
klasa czystości
high-purity grade (7754)
Poziom jakości
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore®
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
550 m2/g
macierz
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
63-200 μm
70-230 mesh
wielkość porów
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
tw
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Zastosowanie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?